About This Item
化学式:
CD3(CH2)4CO2H
CAS番号:
分子量:
119.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
-3 °C (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3
InChI Key
FUZZWVXGSFPDMH-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
489727-BULK:
489727-100MG-PW:
489727-100MG:
489727-VAR:
Jingwei Cai et al.
Journal of proteome research, 15(2), 563-571 (2015-12-24)
Recent studies have identified the important role of the gut microbiota in the pathogenesis and progression of obesity and related metabolic disorders. The antioxidant tempol was shown to prevent or reduce weight gain and modulate the gut microbiota community in
Matthew V Gomez et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 179(1), 14-30 (2020-10-21)
The gut microbiome is a pivotal player in toxicological responses. We investigated the effects of maternal exposure to 3 human health-relevant toxicants (BDE-47, tetrabromobisphenol [TBBPA], and bisphenol S [BPS]) on the composition and metabolite levels (bile acids [BAs] and short-chain
D Nyasha Chagwedera et al.
Cell metabolism, 30(2), 364-373 (2019-05-28)
Microbial dysbiosis and inflammation are implicated in diet-induced obesity and insulin resistance. However, it is not known whether crosstalk between immunity and microbiota also regulates metabolic homeostasis in healthy animals. Here, we report that genetic deletion of tuberous sclerosis 1