Merck
489115
Sigma-Aldrich
DL-Valine-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(15NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
118.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
形状
solid
mp
295 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)C([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i6+1
InChI Key
KZSNJWFQEVHDMF-PTQBSOBMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
489115-BULK:
489115-VAR:
489115-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)