Merck
489050
Sigma-Aldrich
DL-Lysine-2-15N dihydrochloride
99 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)4CH(15NH2)CO2H·2HCl
CAS番号:
分子量:
220.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
mp
190 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl.Cl.NCCCCC([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i8+1;;
InChI Key
JBBURJFZIMRPCZ-IAAMHKOASA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
489050-1G:
489050-VAR:
489050-BULK:
489050-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)