Merck
488984
Sigma-Aldrich
DL-Glutamic acid-5-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO213CCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
148.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
形状
solid
mp
185 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
NC(CC[13C](O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i4+1
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-AZXPZELESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)