Merck
488739
Sigma-Aldrich
D-Glucosamine-1-13C hydrochloride
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H13NO5 · HCl
CAS番号:
分子量:
216.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
形状
solid
光学活性
[α]20/D +72°, c = 1 in H2O
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl.N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[13CH]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1/i6+1;
InChI Key
QKPLRMLTKYXDST-GVSDTCGFSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
488739-VAR:
488739-100MG-PW:
488739-100MG:
488739-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)