Merck
488186
Sigma-Aldrich
Benzyl bromide-α,α-d2
98 atom % D
別名:
α-Bromotoluene-α,α−d2, Deuterated benzyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CD2Br
CAS番号:
分子量:
173.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.575 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−3-−1 °C (lit.)
密度
1.455 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6D2
InChI Key
AGEZXYOZHKGVCM-NCYHJHSESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488186-1G:
488186-VAR:
488186-BULK:
488186-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)