Merck
487481
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-15N2
98 atom % 15N
別名:
1,6-Hexanediamine-15N2, Hexamethylenediamine-15N2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215N(CH2)615NH2
CAS番号:
分子量:
118.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2]CCCCCC[15NH2]
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i7+1,8+1
InChI Key
NAQMVNRVTILPCV-BFGUONQLSA-N
遺伝子情報
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
487481-250MG:
487481-VAR:
487481-250MG-PW:
487481-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3