Merck
486558
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6-amine
99 atom % D
別名:
Bis(trideuteriomethyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2NH
CAS番号:
分子量:
51.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
1.55 (15 °C, vs air)
蒸気圧
1277 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
自己発火温度
753 °F
テクニック
protein expression: suitable
bp
7 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
ROSDSFDQCJNGOL-WFGJKAKNSA-N
包装
SS製CGA 110/180バルブ付きレクチャ-ボトル
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
おすすめ製品
ステンレス鋼製コントロ-ルバルブZ146951またはZ187224を使用するか、ステンレス鋼製レギュレ-タ-Z148504、Z148512のいずれかとT型パ-ジバルブZ151661との併用を推奨します。
ピクトグラム
FlameGas cylinderCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
引火点(°F)
19.9 °F - closed cup
引火点(℃)
-6.7 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
486558-5G-PW:
486558-BULK:
486558-5G-EU:
486558-VAR:
486558-5G:4548173301488
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)