Merck
485632
Sigma-Aldrich
ベンゼン-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CC5H6
CAS番号:
分子量:
79.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
c1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1
InChI Key
UHOVQNZJYSORNB-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
485632-BULK:
485632-100MG:
485632-100MG-PW:
485632-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)