Merck
485381
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-15N
60 atom % 15N
別名:
15N ammonium salt, 15N labeled ammonium nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH415NO3
CAS番号:
分子量:
81.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
60 atom % 15N
フォーム
solid
分子量
80.64 by atom % calculation (60 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
質量シフト
M+1
SMILES記法
O[N+]([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i1+1;
InChI Key
PRORZGWHZXZQMV-YTBWXGASSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
485381-VAR:
485381-BULK:
485381-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)