Merck
482986
Sigma-Aldrich
フラーレン-C84
98%
別名:
C84 Fullerene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C84
CAS番号:
分子量:
1008.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
powder
溶解性
organic solvents: soluble
SMILES記法
C1CC2CCC3CC4CC5c6cc7cc8cc9CC%10CCC%11CC1C%12c%13c%11c%10c%14c9c%15c8c%16c7c6c%17C%18=C5C4c%19c3c%20c2c%12c%21c%20c(c%18%19)c%22c%17c%16c%15c%23c%14c%13c%21c%22%23
特徴および利点
D2d および D2構造異性体の混合物と考えられています。フラ-レンの最も一般的な不純物はC82および C86です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
482986-BULK:
482986-5MG:
482986-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)