Merck
482978
Sigma-Aldrich
フラーレン-C78
98%
別名:
Carbon (C78 )
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C78
CAS番号:
分子量:
936.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
形状
solid
mp
>350 °C (lit.)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)