Merck
480479
Sigma-Aldrich
Bromocyclohexane-d11
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
Cyclohexyl bromide-d11
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D11Br
CAS番号:
分子量:
174.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
166-167 °C (lit.)
密度
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
質量シフト
M+11
SMILES記法
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
InChI Key
AQNQQHJNRPDOQV-KAFHOZLVSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
480479-BULK:
480479-5G:
480479-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)