Merck
47824
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Phe(2-CF3)-OH
purum, ≥98.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H20F3NO4
CAS番号:
分子量:
455.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1C(F)(F)F)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H20F3NO4/c26-25(27,28)21-12-6-1-7-15(21)13-22(23(30)31)29-24(32)33-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20,22H,13-14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t22-/m1/s1
InChI Key
KSQOLKMHJFBQNA-JOCHJYFZSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47824-VAR:
47824-5G:
47824-1G:
47824-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Miesje van der Stoel et al.
Journal of cell science, 133(3) (2020-01-23)
Endothelial YAP/TAZ (YAP is also known as YAP1, and TAZ as WWTR1) signaling is crucial for sprouting angiogenesis and vascular homeostasis. However, the underlying molecular mechanisms that explain how YAP/TAZ control the vasculature remain unclear. This study reveals that the