Merck
47686
Sigma-Aldrich
Fmoc-Hyp-OH
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
別名:
Fmoc-L-4-hydroxyproline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19NO5
CAS番号:
分子量:
353.37
Beilstein:
4574378
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
光学活性
[α]20/D −60±2°, c = 1% in methanol
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
189-193 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO5/c22-12-9-18(19(23)24)21(10-12)20(25)26-11-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,12,17-18,22H,9-11H2,(H,23,24)/t12-,18+/m1/s1
InChI Key
GOUUPUICWUFXPM-XIKOKIGWSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47686-BULK:
47686-1G:
47686-5G:
47686-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1