Merck
476307
Sigma-Aldrich
3,4′-オキシジアニリン
97%
別名:
3,4′-DAPE, 3,4′-Diaminodiphenyl ether, 3,4′-Oxydiphenylamine, 3-(4-Aminophenoxy)aniline, 3-(4-Aminophenoxy)benzenamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O(C6H4NH2)2
CAS番号:
分子量:
200.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
207 °C/1 mmHg (lit.)
mp
67-71 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(Oc2cccc(N)c2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
InChI Key
ZBMISJGHVWNWTE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
476307-VAR:
476307-BULK:
476307-50G:
476307-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)