Merck
461059
Sigma-Aldrich
Benzyl-α,α-d2 alcohol
98 atom % D, 99% (CP)
別名:
a,a-Dideuteriobenzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CD2OH
CAS番号:
分子量:
110.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.5388 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6D2
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-NCYHJHSESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
461059-VAR:
461059-1G:
461059-5G:
461059-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)