分子量
average Mn ~34,000
色
black
導電率
1 × 10-6 S/cm
~1 × 103 S/cm (when doped with iodine)
mp
190 °C
198-211 °C
蛍光検出
λex 442 nm; λem 562 nm in chloroform
OPVデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/P3OT:PC61BM (1:2)/LiF/Al
半導体特性
P-type (mobility=1E-4-1E-1)
SMILES記法
[s]1cc(cc1)CCCCCCCC
InChI Key
WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
二次電池電極、エレクトロクロミック素子、化学センサ-、光センサ-、発光ダイオ-ド(LED)、マイクロ電気アンプ、電界効果トランジスタ-(FET)、非線形光学材料。
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
445711-VAR:
445711-BULK:
445711-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Polymer-based Materials for Printed Electronics: Enabling High Efficiency Solar Power and Lighting
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Polymer Semiconductors for Intrinsically Stretchable Organic Transistors
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
445711-1G | 4061832284026 |