Merck
444960
Sigma-Aldrich
Methyl-d3 methacrylate-d5
≥99 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
別名:
Methyl methacrylate-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D2C=C(CD3)CO2CD3
CAS番号:
分子量:
108.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
密度
1.011 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+8
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(\C(=O)OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
InChI Key
VVQNEPGJFQJSBK-MGGKGRBPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
444960-5G:
444960-BULK:
444960-VAR:
444960-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li Zhou et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(23), 4464-4474 (2017-05-13)
Two different experimental methods (relative rate and absolute rate methods) were used to measure the rate coefficients for the reactions of NO