同位体純度
99 atom % D
アッセイ
≥99.00%
形状
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
134.6 °C (lit.)
mp
-95 °C (lit.)
密度
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D,7D
InChI Key
YNQLUTRBYVCPMQ-CFTAVCBPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
hearing organs
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
437344-5ML:4548173963006
437344-1ML:4548173962993
437344-10ML:4548173962986
437344-VAR:
試験成績書(COA)