Merck
433209
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム
≥99%, AR grade
別名:
Halite(岩塩), 塩化ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
AR grade
アッセイ
≥99%
形状
solid
利用可能性
available only in EU
mp
801 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 358 g/L at 20 °C
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化ナトリウム(NaCl)は、アルカリコンゴーレッド溶液の調製に、また水サンプル中のヨウ素量推定用の試薬として使用することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
433209-25G:
433209-10KG:
433209-500G:
433209-BULK:
433209-2KG:
433209-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Analysis of salt penetration enhancement in meat tissue by mechanical treatment using a tumbling simulator.
Sharedeh D, et al.
Journal of Food Engineering, 166, 377-383 (2015)
Determination of iodine in natural waters (sodium chloride as a reagent in the catalytic reduction of ceric ions).
Dubravcic M.
Analyst, 80(949), 295-300 (1955)
Sodium chloride, a cost effective partial replacement of calcium ascorbate and ascorbic acid to inhibit surface browning on fresh-cut apple slices
Li, Y,et al.
LWT--Food Science and Technology, 64(1), 503-507 (2015)
Suppression of methane/air explosion by ultrafine water mist containing sodium chloride additive.
Cao X, et al.
Journal of Hazardous Materials, 285, 311-318 (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 996-996 (1994)