Merck
431850
Sigma-Aldrich
塩化ユウロピウム(II)
99.99% trace metals basis
別名:
Dichloroeuropium, Europium chloride, Europous chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
EuCl2
CAS番号:
分子量:
222.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: europium
不純物
<0.1% Zn
SMILES記法
Cl[Eu]Cl
InChI
1S/2ClH.Eu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
BMANZYKPCBPZFG-UHFFFAOYSA-L
詳細
塩化ユウロピウム(II)は、斜方晶系の結晶構造を有する白から淡いピンク色の固体です。吸湿性のある安定した物質です。塩化ユウロピウム(III)を高温で水素ガスで還元することで簡単に調製できます。調整可能な発光を示します。
アプリケーション
塩化ユウロピウム(II)は以下として使用できます:
  • エネルギー効率の高い固体照明用の蛍光体材料を調製するためのドーパント。
  • 圧力センサー材料。
  • 2,2′-ビピリミジン媒介強磁性相互作用を用いたユーロピウム(II)化合物配位ポリマーの合成に適した前駆体。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
431850-BULK:
431850-5G:
431850-1G:
431850-VAR:
431850-1G-PW:
431850-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.