同位体純度
99.96 atom % D
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
包装
pk of 10 × 1 mL
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0100% water
water
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
425788-BULK:
425788-1PAK:4548173149011
425788-0.5PAK:
425788-1ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)