分子量
average Mn ~30,000
標識化の程度
≥49 wt. % Butyryl
1.4-2.4 wt. % Hydroxyl
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
密度
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O5[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5COC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)O[C@@H]6[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]6OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)COC(=O)CCC.O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC(=
InChI Key
WGKMZYZRLDSCLX-OLZTYWLQSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
419060-BULK:
419060-VAR:
419060-500G:
419060-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック