Merck
415472
Sigma-Aldrich
2-Indanone oxime
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO
CAS番号:
分子量:
147.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
96%
mp
152-154 °C (lit.)
官能基
oxime
SMILES記法
O\N=C1/Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H9NO/c11-10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4,11H,5-6H2
InChI Key
UJLFLOAXKVGYIA-UHFFFAOYSA-N
詳細
Reduction of 2-indanone oxime to 2-aminoindane has been reported.
アプリケーション
2-Indanone oxime may be used for the preparation of 2-aminoindane hydrochloride by using active palladium catalyst.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
415472-10KG:
415472-25G:
415472-5G:
415472-VAR:
415472-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Physiologically active indanamines1.
Levin N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 9(4), 380-391 (1944)
The reduction of 2-indanone oxime to 2-aminoindane. Methods and mechanisms.
Rosen WE and Green MJ.
The Journal of Organic Chemistry, 28(10), 2797-2804 (1963)