Merck
412937
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-テトラヒドロフルフリルアミン
99%
別名:
(R)-2-(アミノメチル)テトラヒドロフラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO
CAS番号:
分子量:
101.15
Beilstein:
4652872
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
光学活性
[α]20/D −12°, c = 2 in chloroform
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
55 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
SMILES記法
NC[C@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2/t5-/m1/s1
InChI Key
YNOGYQAEJGADFJ-RXMQYKEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
412937-BULK:
412937-1G:
412937-250MG:
412937-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)