Merck
411930
Sigma-Aldrich
4-フェノキシフタロニトリル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OC6H3-1,2-(CN)2
CAS番号:
分子量:
220.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
98%
形状
powder, crystals or chunks
mp
98-100 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
N#Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1C#N
InChI
1S/C14H8N2O/c15-9-11-6-7-14(8-12(11)10-16)17-13-4-2-1-3-5-13/h1-8H
InChI Key
CRZSSXUMRNESCC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
411930-5G:4548173147116
411930-VAR:
411930-BULK:
411930-1G:4548173147109