About This Item
化学式:
(CH3)2NH · (CH3)2NCOOH
CAS番号:
分子量:
134.18
Beilstein:
4531667
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
60-61 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNC.CN(C)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2.C2H7N/c1-4(2)3(5)6;1-3-2/h1-2H3,(H,5,6);3H,1-2H3
InChI Key
JIYXHCMRGZVYMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジメチルカルバミン酸ジメチルアンモニウム(DIMCARB)は、ジメチルアミンのカルバミン酸塩です。溶剤や抽出溶剤として広く用いられています。イオン液体として研究されていました。DIMCARBはジメチルアミンと二酸化炭素の反応によって生成します。
アプリケーション
イオン液体は主に溶媒として用いられています。
- カリックスアレーンをベースとするケトシアニンフルオロフォアの合成
- 植物原料からのタンニンの蒸留抽出
- ガラス状炭素および水銀フィルム電極での銀または鉛の電着
- 銀および金ナノ構造の合成
- モノアリリデンシクロペンタノンの合成に用いる再利用可能な反応媒体
ジメチルカルバミン酸ジメチルアンモニウム(DIMDARB)は、ジメチルアミンと同様に用いることができ、カルボン酸と反応してN,N-ジメチルアミドを生成します。大環状分子のwide rimに1つまたは2つのケトシアニン蛍光発色部分を持つカップ型カリックス[4]アレーンの合成にイオン液体として用いられています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - DIN 51758
引火点(℃)
13 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
408395-BULK:
408395-25ML:
408395-100ML:
408395-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lam Phan et al.
The Journal of organic chemistry, 73(1), 127-132 (2007-12-11)
Known liquids that can reversibly switch their polarity at atmospheric pressure are all prepared as mixtures of two liquid components; we now report a series of switchable-polarity solvents that consist, in their low-polarity form, of only a single liquid component
Dimethylammonium dimethylcarbamate (DIMCARB) as solvent and extractant.
Schroth W, et al.
Z. Chem., 73(1), 127-132 (1989)
Synthesis of calixarene-based ketocyanine fluorophores.
Matvieiev Y, et al.
Tetrahedron Letters, 52(30), 3922-3925 (2011)
Direct Catalytic Formation of Primary and Tertiary Amides from Non-Activated Carboxylic Acids, Employing Carbamates as Amine Source.
Tinnis F, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(13), 2531-2536 (2012)
K M Johansson et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 10(20), 2972-2978 (2008-05-14)
We describe a fluidity and conductivity study as a function of composition in N-methylpyrrolidine-acetic acid mixtures. The simple 1 : 1 acid-base mixture appears to form an ionic liquid, but its degree of ionicity is quite low and such liquids