Merck
401285
Sigma-Aldrich
シュウ酸コバルト(II) 二水和物
別名:
シュウ酸コバルト(2+)二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CoC2O4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
182.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
フォーム
powder
濃度
29-35.4% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.O.O=C1O[Co]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Co.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
InChI Key
MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
401285-50G:4548173144641
401285-BULK:
401285-VAR:
401285-10G:4548173144634
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
L202266-1EA
401285-10G4061833597606
401285-50G4061831985375