Merck
400777
Sigma-Aldrich
ヨウ化ニッケル(II)
powder
別名:
ヨウ化ニッケル, 二ヨウ化ニッケル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiI2
CAS番号:
分子量:
312.50
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
73.1-89.0% iodine (I) basis (silver nitrate titration)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
mp
797 °C (lit.)
密度
5.83 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
I[Ni]I
InChI
1S/2HI.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
400777-5G:4548173294490
400777-VAR:
400777-25G:4548173294483
400777-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Machrouhi, F. Namy, J-L.
Tetrahedron Letters, 40, 1315-1315 (1999)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
400777-25G4061833398463
400777-5G4061831985122