グレード
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
品質
LiChropur™
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.287 (lit.)
bp
108-110 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F14O3/c9-3(10,5(13,14)7(17,18)19)1(23)25-2(24)4(11,12)6(15,16)8(20,21)22
InChI Key
UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
394912-VAR:
394912-10ML:
394912-20ML:
394912-BULK:
394912-1ML:
394912-25ML:
394912-100ML:
394912-5ML:
394912-10X1ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック