Merck
393002
Sigma-Aldrich
クマリン334
Dye content 99 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17NO3
CAS番号:
分子量:
283.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder or crystals
組成
Dye content, 99%
mp
181-184 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 10 mg/mL
λmax
452 nm
&ε; (減衰係数)
≥45000 at 449-455 nm in ethanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(=O)C1=Cc2cc3CCCN4CCCc(c2OC1=O)c34
InChI
1S/C17H17NO3/c1-10(19)14-9-12-8-11-4-2-6-18-7-3-5-13(15(11)18)16(12)21-17(14)20/h8-9H,2-7H2,1H3
InChI Key
JBPCDMSEJVCNGV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
レ-ザ-用色素に適しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
393002-BULK:
393002-500MG:
393002-VAR:
393002-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sagar Satpathi et al.
Organic & biomolecular chemistry, 17(21), 5392-5399 (2019-05-21)
Here, we have explored the light-up property of coumarin 343 (C343) selectively towards various i-motif DNAs based on the recognition of hemi-protonated cytosine-cytosine base pairing, unlike other DNA structures. We have also demonstrated the versatile ability of this i-motif ligand