Merck
392073
Sigma-Aldrich
Diphenyl(trimethylsilyl)phosphine
technical grade
別名:
(ジフェニルホスフィノ)トリメチルシラン, (トリメチルシリル)ジフェニルホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2PSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
258.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.603 (lit.)
bp
119-120 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C[Si](C)(C)P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H19PSi/c1-17(2,3)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
InChI Key
WTWVGNUJAAOVSC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
392073-BULK:
392073-5G:
392073-VAR:
392073-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
392073-5G
392073-1G4061838119643