Merck
370940
Sigma-Aldrich
Z-Aib-OH
technical grade
別名:
Z-2-Methylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2O2CNHC(CH3)2CO2H
CAS番号:
分子量:
237.25
Beilstein:
2218009
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
形状
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
65-69 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,10(14)15)13-11(16)17-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI Key
QKVCSJBBYNYZNM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
370940-5G:
370940-BULK:
370940-VAR:
370940-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)