369713
1-Benzyl-2-methylimidazole
technical grade, 90%
別名:
1-Benzyl-2-methyl-1H-imidazole, 1-Phenylmethyl-2-methylimidazole, 2-Methyl-1-(phenylmethyl)-1H-imidazole, 2-Methyl-N-benzylimidazole, N-Benzyl-2-methylimidazole
About This Item
おすすめの製品
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.5645 (lit.)
bp
125-127 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1nccn1Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2/c1-10-12-7-8-13(10)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
InChI Key
FBHPRUXJQNWTEW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
369713-25ML:
369713-100G:
369713-VAR:
369713-500ML:
369713-100ML:
369713-BULK:
369713-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック