About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16DH21O11
CAS番号:
分子量:
391.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +4.4°, c = 1 in chloroform
mp
131-134 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1/i16D
InChI Key
LPTITAGPBXDDGR-YVHAHNBJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
366072-BULK:
366072-250MG:
366072-VAR:
366072-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)