アプリケーション
13C標識化合物用の重要な基本的ビルディングブロックです。
包装
真鍮CGA 110/180バルブ付レクチャーボトル
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
おすすめ製品
ステンレス鋼製コントロ-ルバルブZ146951またはZ187224を推奨します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
364592-BULK:
364592-1L:
364592-PZ:
364592-VAR:
364592-10L-EU:
364592-250ML:
364592-10L:
364592-1L-PW:
364592-1L-EU:
この製品を見ている人はこちらもチェック