Merck
361135
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylstyrene
contains 500 ppm tert-Butylcatechol as stabilizer, 98%
別名:
1,4-Dimethyl-2-ethenylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-vinylbenzene, 2-Ethenyl-1,4-dimethylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3CH=CH2
CAS番号:
分子量:
132.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
含みます
500 ppm tert-Butylcatechol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(C)c(C=C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-4-10-7-8(2)5-6-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3
InChI Key
DBWWINQJTZYDFK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
361135-BULK:
361135-VAR:
361135-5G:
361135-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)