Merck
360791
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(2,6-dimethylaniline)
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2[C6H2(CH3)2NH2]2
CAS番号:
分子量:
254.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
mp
121-123 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(Cc2cc(C)c(N)c(C)c2)cc(C)c1N
InChI
1S/C17H22N2/c1-10-5-14(6-11(2)16(10)18)9-15-7-12(3)17(19)13(4)8-15/h5-8H,9,18-19H2,1-4H3
InChI Key
OMHOXRVODFQGCA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
360791-BULK:
360791-5G:
360791-25G:
360791-VAR:
360791-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)