Merck
344923
Sigma-Aldrich
Butyltin chloride dihydroxide
96%
別名:
Butylchlorodihydroxystannane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3Sn(OH)2Cl
CAS番号:
分子量:
245.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
mp
150 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](O)(O)Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.2H2O.Sn/c1-3-4-2;;;;/h1,3-4H2,2H3;1H;2*1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
FQYHHEJETOLDHR-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
344923-BULK:
344923-VAR:
344923-100G:4548173961941
344923-500G:4548173961958
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)