Merck
343870
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4OCF3
CAS番号:
分子量:
241.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrF3O/c8-5-2-1-3-6(4-5)12-7(9,10)11/h1-4H
InChI Key
WVUDHWBCPSXAFN-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene undergoes Diels-Alder reaction with lithium diisopropylamide (LDA) in THF and furan, to yield the corresponding 1,4-dihydro-1,4-epoxy-5- or 6-(trifluoromethoxy)naphthalenes.
アプリケーション
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene may be used in the preparation of 1,2-dehydro-3-(trifluoromethoxy)benzene. It may be used in the synthesis of new electronically deficient atropisomeric diphosphine ligand (S)-CF3O-BiPhep [2,2′-bis(diphenylphosphino)-6,6′-ditrifluoromethoxy-1,1′-biphenyl].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
343870-5G:
343870-BULK:
343870-250MG:
343870-1G:
343870-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A new electronically deficient atropisomeric diphosphine ligand (S)-CF3O-BiPhep and its application in asymmetric hydrogenation.
Zhang D-Y, et al.
Tetrahedron Letters, 53(20), 2556-2559 (2012)
The use of arynes in organic synthesis.
Pellissier H and Santelli M.
Tetrahedron, 59(6), 701-730 (2003)
1, 2-Didehydro-3-and-4-(trifluoromethoxy) benzene: The ?Aryne? Route to 1-and 2-(Trifluoromethoxy) naphthalenes.
Schlosser M and Castagnetti E.
European Journal of Organic Chemistry, 21, 3991-3997 (2001)