アッセイ
98%
形状
powder
溶解性
ethanol: insoluble(lit.)
nitric acid: slightly soluble(lit.)
密度
4.520 g/mL (lit.)
SMILES記法
[Ca++].[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/Ca.2HIO3/c;2*2-1(3)4/h;2*(H,2,3,4)/q+2;;/p-2
InChI Key
UHWJJLGTKIWIJO-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
よう素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
341606-500G:
341606-VAR:
341606-BULK:
341606-100G:4548173993614