Merck
335444
Sigma-Aldrich
3-アミノフェニル酢酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
151.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
147-150 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
InChI Key
XUSKZLBLGHBCLD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
335444-BULK:
335444-10G:
335444-1G:
335444-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)