組成
1,2-dichlorbenzene, 49.5-50.5% GC
phenol, 49.5-50.5% GC
テクニック
GC/GC: suitable
官能基
chloro
SMILES記法
Oc1ccccc1.Clc2ccccc2Cl
InChI
1S/C6H4Cl2.C6H6O/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4H;1-5,7H
InChI Key
WEDPGDLPFLPTFH-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin, Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33522-VAR:
33522-2.5L:
33522-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)