Merck
33040
Sigma-Aldrich
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
technical, ≥90% (AT)
別名:
2,5-Diamino-1,4-benzenediol dihydrochloride, 2,5-Diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2O2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
213.06
Beilstein:
5795549
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
アッセイ
≥90% (AT)
形状
powder
SMILES記法
Cl.Cl.Nc1cc(O)c(N)cc1O
InChI
1S/C6H8N2O2.2ClH/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10;;/h1-2,9-10H,7-8H2;2*1H
InChI Key
NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride was used in the preparation of polymers. It was also used in the preparation of chemically cross-linked polyimide and silica hybrid films.
注意
保存中、暗紫色に変色する場合があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33040-1G-F:
33040-VAR-F:
33040-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polymers derived from 2, 5-diamino-p-benzoquinone-diimide and related compounds.
Szita J and Marvel CS.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 7(11), 3203-3217 (1969)
Louis Sieuw et al.
Chemical science, 10(2), 418-426 (2019-02-13)
Small organic materials are generally plagued by their high solubility in battery electrolytes. Finding approaches to suppress solubilization while not penalizing gravimetric capacity remains a challenge. Here we propose the concept of a hydrogen bond stabilized organic battery framework as
Synthesis and characterization of chemically cross-linked polyimide-siloxane hybrid films.
Ahmad Z, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 355(8), 507-517 (2009)