Merck
327174
Sigma-Aldrich
3,3′-ジフルオロベンゾフェノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(FC6H4)2CO
CAS番号:
分子量:
218.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
59-61 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
Fc1cccc(c1)C(=O)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-8H
InChI Key
UBJLBNGSWJBOGI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,3′-Difluorobenzophenone may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
327174-BULK:
327174-5G:
327174-1G:
327174-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)