Merck
325198
Sigma-Aldrich
2,3,6-トリフルオロ安息香酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C6H2CO2H
CAS番号:
分子量:
176.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
130-131 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1c(F)ccc(F)c1F
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
MGUPHQGQNHDGNK-UHFFFAOYSA-N
詳細
Raman and FTIR spectra of the 2,3,6-tri-fluorobenzoic acid was studied.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
325198-BULK:
325198-VAR:
325198-1G:
325198-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V Mukherjee et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 77(4), 787-794 (2010-09-11)
Raman and FTIR spectra of the 2,3,6-tri-fluorobenzoic acid molecule have been recorded in the regions 50-4000cm⁻¹ and 400-4000cm⁻¹, respectively. Vibrational frequencies have been calculated by employing DFT method in dimeric form in optimum state. SQM force field has also been