Merck
324779
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H3(CF3)SO2Cl
CAS番号:
分子量:
289.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
42-44 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1S(Cl)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO4S/c8-17(15,16)6-2-1-4(7(9,10)11)3-5(6)12(13)14/h1-3H
InChI Key
KXEMVGQZZLRLBE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
324779-VAR:
324779-1G:
324779-BULK:
324779-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)