About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3CuLiNS
CAS番号:
分子量:
179.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
フォーム
liquid
濃度
0.25 M in THF
密度
0.895 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li]N=C=[Cu]c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.CN.Cu.Li/c1-2-4-5-3-1;1-2;;/h1-3H;;;/q;-1;;+1
InChI Key
BDZYNOMLDVYLHW-UHFFFAOYSA-N
詳細
詳細は、Bruce Lipshutz教授のProfessor Product Portalをご覧ください。
アプリケーション
高次クプラートの調製に役立つ試薬
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
324175-100ML:4548173135229
324175-VAR:
324175-BULK:
324175-800ML:4548173135236
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aldrichimica Acta, 20, 58-58 (1987)