Merck
319813
Sigma-Aldrich
シアノギ酸メチル
99%
別名:
2-Methoxy-2-oxoacetonitrile, Cyanoformic acid methyl ester, Mander′s reagent, Methyl carbonocyanidate, [(Cyanocarbonyl)oxy]methane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCCO2CH3
CAS番号:
分子量:
85.06
Beilstein:
1742994
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.374 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
密度
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
nitrile
SMILES記法
COC(=O)C#N
InChI
1S/C3H3NO2/c1-6-3(5)2-4/h1H3
InChI Key
OBWFJXLKRAFEDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シアノギ酸メチルは、有機合成においてメトキシカルボニル基の供給源として一般に使用されている有機化合物です。リチウムエノラートのC-アシル化を介して、位置選択的にβ-ケトエステルを合成する試薬として、最も多く使用されています。ハロゲン化アシル、無水物および二酸化炭素など、従来の試薬と比較して優れたアシル化剤とみなされています。
アプリケーション
選択的なアシル化剤
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
319813-25G:4548173134031
319813-BULK:
319813-VAR:
319813-5G:4548173134048
319813-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 48, 7979-7979 (1992)
D L Selwood et al.
Journal of medicinal chemistry, 36(23), 3503-3510 (1993-11-12)
A variety of isosteres of the DNA polymerase inhibitor aphidicolin were synthesized as potential antiherpes agents. Modeling studies indicated that the bicyclooctane C, D rings of aphidicolin could be replaced by an aromatic moiety while maintaining the spatial arrangement of
Tetrahedron Letters, 34, 8553-8553 (1993)
Aldrichimica Acta, 20, 53-53 (1987)